Natriumcarbonaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
A135.1
A135.2
A135.3
ROTHA135.1EA
27.5
EUR
ROTHA135.1
ROTHA135.2
ROTHA135.3
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
Formule:
Na₂CO₃ Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 854 °C Dichtheid: 2,53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003494 CAS nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Bereik: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...