Natriumcarbonaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SUPL71363-50GEA 215 EUR
SUPL71363-50G
Natriumcarbonaat, Supelco®
Natriumcarbonaat
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 854 °C
Dichtheid: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Bereik: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596