Sodium hydrogen carbonate
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Sodium bicarbonate
39780.01
39780.02
SERA39780.01EA
0
EUR
SERA39780.01
SERA39780.02
Sodium hydrogen carbonate
Sodium hydrogen carbonate
Formule:
NaHCO₃ Smeltpunt: 270 °C Dichtheid: 2,159 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003528 CAS nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |