Cesium chloride ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cesium Chloride
10993.14 10993.22
10993.14EA 89.7 EUR
10993.14 10993.22
Cesium chloride ≥99.999% (metals basis)
Cesium chloride
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-17-8 Molecular Formula: CsCl Formula Weight: 168.36 Physical Form: Crystalline Density: 3.99 Refractive Index: 1.6418 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 646° Boiling Point: 1303° Merck Reference: 14,2011 MDL No.: MFCD00010955
Formule: CsCl
Kookpunt: 1303 °C
Smeltpunt: 646 °C
Dichtheid: 3,99
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,2011