Cesium chloride
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BMOL02450-2EA 0 EUR
BMOL02450-2 BMOL02450-1
Cesium chloride
Cesium chloride
Formule: CsCl
MW: 168,36 g/mol
Kookpunt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 646 °C
Dichtheid: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021