Cesium chloride analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02038.0025 1.02038.0100
1.02038.0025EA 123 EUR
1.02038.0025 1.02038.0100
Cesium chloride analytical reagent, Supelco®
Cesium chloride
Formule: CsCl
MW: 168.36 g/mol
Kookpunt: 1303
Smeltpunt: 646
Dichtheid: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Order Now
Specification Test Results
Solubility 1860 g/l (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m3
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)