Cesium chloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Cesium Chloride
MQ100
1.02039.0050
1.02039.0250
1.02039.1000
1.02039.0050EA
372
EUR
1.02039.0050
1.02039.0250
1.02039.1000
Cesium chloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Cesium chloride
Formule:
CsCl MW: 168.36 g/mol Kookpunt: 1303 Smeltpunt: 646 Dichtheid: 3.7808 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010955 CAS nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |
Specification Test Results
Solubility | 1860 g/L (20 °C) |
Melting Point | 646 °C |
Molar Mass | 168.36 g/mol |
Bulk Density | 1800 kg/m³ |
Boiling Point | 1382 °C |
Density | 3.97 g/cm³ (20 °C) |
pH | 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C) |