Potassium chloride, Millipore®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassiumchloride
529552-1 529552-250
529552-1EA 104 EUR
529552-1 529552-250
Potassium chloride, Millipore®
Potassium chloride
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Kookpunt: 1420
Smeltpunt: 773
Dichtheid: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621