Potassium chloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Potassiumchloride
MQ100
1.04938.0050
1.04938.0500
1.04938.0050EA
170
EUR
1.04938.0050
1.04938.0500
Potassium chloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Potassium chloride
Formule:
KCl MW: 74.55 g/mol Kookpunt: 1420 Smeltpunt: 773 Dichtheid: 1.98 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011360 CAS nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |
Specification Test Results
Solubility | 347 g/l (20 °C) |
Melting Point | 773 °C |
Molar Mass | 74.55 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1413 °C (1013 hPa) |
Density | 1.98 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |