Potassium chloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassiumchloride
6781.1 6781.2 6781.3 6781.5
ROTH6781.1EA 35.9 EUR
ROTH6781.1 ROTH6781.2 ROTH6781.3 ROTH6781.5
Potassium chloride
Potassium chloride
Formule: KCl
Kookpunt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 773 °C
Dichtheid: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621