Potassium chloride, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
60136-250MLEA 113 EUR
60136-250ML
Potassium chloride, Supelco®
Potassium chloride
Formule: KCl
MW: 74,55 g/mol
Kookpunt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 773 °C
Dichtheid: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621