Potassium chloride
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassiumchloride
39768.01 39768.02
SERA39768.01EA 33 EUR
SERA39768.01 SERA39768.02
Potassium chloride
Potassium chloride
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Kookpunt: 1420
Smeltpunt: 773
Dichtheid: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621