Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
22151.14 22151.22
22151.14EA 154 EUR
22151.14 22151.22
Lithium chloride monohydrate ≥99.95% (metals basis)
Lithium chloride monohydrate
Purity: 99.95% CAS No.: 16712-20-2 Molecular Formula: LiCl.H2O Formula Weight: 60.41 (42.39anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.78 Melting Point: 98° -H2O Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: ClLi·1H₂O
Kookpunt: 1382 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: >98 °C (-H₂O)
Dichtheid: 1,78
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149764
CAS nummer: 16712-20-2
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528