Lithiumchloride, watervrij 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10531.0E A10531.22 A10531.36
A10531.0EEA 583 EUR
A10531.0E A10531.22 A10531.36
Lithiumchloride, watervrij 98+%
Lithium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 7447-41-8 Molecular Formula: LiCl Formula Weight: 42.39 Odour: Odourless Melting Point: 605° Boiling Point: 1325-1360° Merck Reference: 14,5528 MDL No.: MFCD00011078
Formule: LiCl
Kookpunt: 1325…1360 °C
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 2,068
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 14,5528
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable