Lithiumchloride ≥99% for biotechnology
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0416-100GEA 88.9 EUR
0416-100G 0416-500G
Lithiumchloride ≥99% for biotechnology
Lithium chloride
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1382
Smeltpunt: 614 °C
Dichtheid: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Specification Test Results
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤10 ppm
Purity >99%