Lithiumchloride ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
0156.0100EA
129.17
EUR
0156.0100
0156.1000
0156.5000
Lithiumchloride ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lithium chloride
Formule:
LiCl MW: 42.39 g/mol Kookpunt: 1382 Smeltpunt: 614 Dichtheid: 2.07 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |
Specification Test Results
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 99 % |
Barium (Ba) | max. 0.003 % |
Calcium (Ca) | max. 0.01 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Sodium (Na) | max. 0.20 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.002 % |
Insoluble Matter | max. 0.01 % |
Loss on Drying | max. 1.0 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.008 |