Lithiumchloride 98, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
25009.236EA 65.3 EUR
25009.236 25009.293 25009.362 25009.464
Lithiumchloride 98, purified
Lithium chloride
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1382
Smeltpunt: 614
Dichtheid: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %