Lithiumchloride

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Waarschuwing

28053.01 28053.02
SERA28053.01EA 0 EUR
SERA28053.01 SERA28053.02
Lithiumchloride
Lithium chloride
Formule: LiCl
Kookpunt: 1382 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 614 °C
Dichtheid: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR