Natriumchloride 99+%, powder_crystalline PDV
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
A12313.0BEA
24
EUR
A12313.0B
A12313.0G
A12313.0I
Natriumchloride 99+%, powder_crystalline PDV
Natriumchloride
Purity: 99+%
CAS No.: 7647-14-5
Molecular Formula: NaCl
Formula Weight: 58.44
Refractive Index: 1.5442
Odour: Odourless
pH: 6-9
Melting Point: 801°
Boiling Point: 1413°
Merck Reference: 14,8599
MDL No.: MFCD00003477
Formule:
NaCl MW: 58.44 g/mol Kookpunt: 1413 °C Smeltpunt: 801 Dichtheid: 2.165 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,8599 |