Natriumchloride, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X190-1KGEA 193 EUR
X190-1KG X190-5KG
Natriumchloride, high purity
Natriumchloride
Formule: NaCl
Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 801 °C
Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599