Natriumchloride ≥98.5% for molecular biology
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A2942.1000
A2942.5000
A2942.1000EA
39.6
EUR
A2942.1000
A2942.5000
Natriumchloride ≥98.5% for molecular biology
Natriumchloride
Formule:
NaCl Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 801 °C Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specification Test Results
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay (titr.) | min. 99.5 % |
pH (5 %; H2O; 20°C) | 5.0 - 8.0 |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005 % |
Bromide | max. 0.005 % |
Iodide | max. 0.001 % |
Phosphate | max. 0.001 % |
Sulfate | max. 0.01 % |
Ba | max. 0.001 % |
Ca | max. 0.002 % |
Fe | max. 0.0001 % |
K | max. 0.01 % |
MG | max. 0.001 % |