Natriumchloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
1.06406.0050
1.06406.0250
1.06406.0050EA
136
EUR
1.06406.0050
1.06406.0250
Natriumchloride, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Natriumchloride
Formule:
NaCl MW: 58.44 g/mol Kookpunt: 1413 Smeltpunt: 801 Dichtheid: 2.16 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specification Test Results
Solubility | 358 g/l (20 °C) |
Melting Point | 801 °C |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Bulk Density | 1140 kg/m3 |
Boiling Point | 1461 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (865 °C) |
Density | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C) |