Laboratorium vriezers, vonkvrij (ATEX), MediLine, LGUex en LGex
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LGEX3510 LGUEX1500
471-0656EA 0 EUR
471-0656 471-0483
Laboratorium vriezers, vonkvrij (ATEX), MediLine, LGUex en LGex
Vriezers Vriezers voor laboratoria en algemeen gebruik
Deze vonkvrije laboratoriumvriezers zijn voorzien van statische koeling met een elektronisch regelsysteem dat zorgt voor een hoge temperatuurconsistentie en een uniforme temperatuurverdeling. Ze zijn speciaal ontworpen voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen, maar zijn ook geschikt voor niet-vonkvrije toepassingen voor de opslag van temperatuurgevoelige en hoogwaardige producten.
  • Elektronisch regelsysteem met temperatuuraanpassing van 0,1 °C
  • Akoestische en visuele alarmen voor geopende deur en temperatuur (instelbaar door de gebruiker)
  • RS485-interface potentiaalvrij contact
  • Gegevensregistratie aan boord
  • Voorgeboorde toegangspoort
  • Zelfsluitende deur met gemonteerd slot
De controller slaat de minimale en maximale binnentemperaturen, de laatste drie temperatuuralarmen en stroomstoringen op, samen met de tijd, datum en duur van het alarm. Het digitale display geeft de exacte temperatuur en de bedrijfsstatus weer. Het gebruikte koelmiddel is een koolwaterstof.
Temperature range: −9 to −26 °C and −9 to −30 °C.
Certificaten: Alle laboratoriumvriezers van Liebherr met vonkvrij interieur zijn getest volgens de ATEX-richtlijn. Ze hebben een Zone II nA-interieur voor gassen, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheidseisen van materiaalcategorie 3G. Ze zijn daarom geschikt voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen.