Natriumchloride 98, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
27788.297EA
14.2
EUR
27788.297
27788.366
27788.460
Natriumchloride 98, TECHNICAL
Natriumchloride
Formule:
NaCl MW: 58.44 g/mol Kookpunt: 1413 Smeltpunt: 801 Dichtheid: 2.16 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specification Test Results
Assay | Min. 98 % |
Appearance | Colourless crystals |