Natriumchloride ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27800.291EA
21.5
EUR
27800.291
27800.460
27800.360
Natriumchloride ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumchloride
Formule:
NaCl MW: 58,44 g/mol Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 801 °C Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003477 CAS nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Hexacyanoferrates (as K4[Fe(CN)6]) | Max. 15 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Br (Bromide) | Max. 0.02 % |
I (Iodide) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |