Natriumchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3957.1 3957.2 3957.3 3957.5
ROTH3957.1EA 0 EUR
ROTH3957.1 ROTH3957.2 ROTH3957.3 ROTH3957.5
Natriumchloride
Natriumchloride
Formule: NaCl
Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 801 °C
Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599