Natriumchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
9265.1 9265.2 9265.3 9265.4
ROTH9265.1EA 11.9 EUR
ROTH9265.1 ROTH9265.2 ROTH9265.3 ROTH9265.4
Natriumchloride
Natriumchloride
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Kookpunt: 1413
Smeltpunt: 801
Dichtheid: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599