Natriumchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
P029.1 P029.2 P029.3
ROTHP029.1EA 13.5 EUR
ROTHP029.1 ROTHP029.2 ROTHP029.3
Natriumchloride
Natriumchloride
Formule: NaCl
Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 801 °C
Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599