Natriumchloride, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SUPL71387-25GEA 198 EUR
SUPL71387-25G
Natriumchloride, Supelco®
Natriumchloride
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Kookpunt: 1413 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 801 °C
Dichtheid: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599