Mechanische balansen, Harvard Trip®, 1400- en 1500-serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
80000004 80000005 80000003
611-5070EA 540 EUR
611-5070 611-5089 611-5174
Mechanische balansen, Harvard Trip®, 1400- en 1500-serie
Balansen en Weegschalen
Deze twee panbalansen zijn ontworpen om de nauwkeurigheid te bieden die nodig is bij vergelijkend wegen.
Metalen basis en balk en pan van roestvrij staal. Beschikt over ingebouwde glijdende massa's, magnetische demping, zelfuitlijnend balkontwerp en zwevende agaatlagers, tegengewichtknop voor snelle nulstelling, geharde stalen randen.
Afmetingen H×L×B: 160×240×140 mm
Certificaten:
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Gewichtenset 2000 g-model en accessoire worden apart verkocht.
Leveringsinformatie:
Opgelet:
Order Now