Rubidium chloride 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Rubidiumchloride
201270250
201271000
ACRO201270250EA
205
EUR
ACRO201270250
ACRO201271000
Rubidium chloride 99+%
Rubidium chloride
Formule:
RbCl MW: 120.92 g/mol Kookpunt: 1390 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 718 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011187 CAS nummer: 7791-11-9 EINECS: 232-240-9 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤1.0 % |