Membraanfilters, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DS0205-4045 DS0210-4020 DS0210-4045 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0205-6045
513-2052EA 131 EUR
513-2052 513-2101 513-2102 513-2151 513-2152 NALGDS0205-6045
Membraanfilters, Nalgene®
Filters Membraanfilters
Type 205: Cellulosenitraat, steriel. Goedgekeurd voor de standaardmethoden met betrekking tot de microbiologische analyse van de waterkwaliteit, steriliteitstests alsmede controles op voedingsmiddelen en dranken. Afzonderlijk verpakt.
Type 210: Celluloseacetaat, niet steriel, autoclaveerbaar. Filter voor sterilisatie van eiwitoplossingen. Geringe adsorptie van eiwitten uit serum of voedingsmedia. Bestand tegen alcohol en olie, kan worden gebruikt bij kortstondig contact met methylethylketon, geschikt voor vloeibarescintillatietelling. Moet nat zijn tijdens autoclaveren.
Type 215: Nylon, hydrofiel, niet steriel, autoclaveerbaar. Voor filtraties van zowel waterige als organische solventen. Aanbevolen voor steriele filtratie en zuiveringsfiltratie van buffers en voedingsmedia, ideaal voor HPLC- solventen en voor ultracleaning-oplossingen voor elektronica-laboratoria. Laag gehalte extraheerbare stoffen, bevat geen bevochtigingsmiddelen. Minder bros en gemakkelijker in het gebruik dan cellulose.