VWR®, Filtertips, lage retentie
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
732-1490EA 152 EUR
732-1490 732-1488
VWR®, Filtertips, lage retentie
Pipettips
Deze tips met lage retentie gemaakt van transparante PP harsen bieden onovertroffen prestaties op het gebied van vloeistofretentie en bewezen blokkering van aërosolen met het endotoxinevrije, poreuze, hydrofobe filter van 10 micron. Ideaal voor PCR en DNA-manipulatie.
  • Duurzaam productontwerp door gebruik van zuivere harsen
  • Met PE-filter, steriel
  • Tot 10 keer minder vloeistofretentie dan standaard tips
  • Het monster kan volledig gerecupereerd worden zonder in de tip de snijden
  • Lot-gecertificeerde zuiverheid (vrij van RNase/DNase, menselijk DNA, endotoxinen en pyrogenen)
  • Tips en rekken zijn autoclaveerbaar bij 121 °C voor maximum 15 min (droogcyclus is niet aanbevolen)