Kaliumchloraat 99%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
208860010 208860050 208860000
ACRO208860010EA 66.8 EUR
ACRO208860010 ACRO208860050 ACRO208860000
Kaliumchloraat 99%, extra pure
Kaliumchloraat
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Kookpunt: 400
Smeltpunt: 356…368 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011361
CAS nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (KClO3)
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Bromate (BrO3) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %