Kaliumchloraat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A17075.0B A17075.0I A17075.30
A17075.0BEA 75.5 EUR
A17075.0B A17075.0I A17075.30
Kaliumchloraat ≥99%
Kaliumchloraat
Purity: 99+% CAS No.: 3811-04-9 Molecular Formula: KClO3 Formula Weight: 122.55 Odour: Odourless Melting Point: 368° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7620 UN No.: 1485 MDL No.: MFCD00011361
Formule: KClO₃
Kookpunt: 400 °C (ontbinding)
Smeltpunt: 368 °C
Dichtheid: 2,32
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011361
CAS nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7620
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable