Kaliumchloraat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
31247-25KGEA
1320
EUR
31247-25KG
31247-500G
Kaliumchloraat ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Kaliumchloraat
Formule:
KClO₃ MW: 122,55 g/mol Kookpunt: Decomposes on heating Smeltpunt: 356 °C Dichtheid: 2,34 g/cm³ (23 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011361 CAS nummer: 3811-04-9 EINECS: 223-289-7 UN: 1485 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,07782 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Water insoluble matter | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.002 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0003 % |
Magnesium (Mg) | Max. 0.001 % |
Sodium (Na) | Max. 0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0005 % |
Bromate (BrO₃) | Max. 0.015 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.002 % |