Kaliumchloraat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ300
1.04944.0100 1.04944.0500
1.04944.0100EA 194 EUR
1.04944.0100 1.04944.0500
Kaliumchloraat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Kaliumchloraat
Formule: KClO₃
MW: 122.55 g/mol
Kookpunt: 400
Smeltpunt: 356
Dichtheid: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011361
CAS nummer: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703
Order Now
Specification Test Results
Solubility 73 g/l (20 °C)
Melting Point 356 °C
Molar Mass 122.55 g/mol
Bulk Density 1200 - 1400 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (73 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer