pH/mV/°C-meters, tafelmodel, inoLab® pH 7110/7310
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1AA110 1AA112 1AA114 1AA120 1AA310 1AA312 1AA314 1AA320 1AA310P 1AA320P
662-1357EA 801 EUR
662-1357 662-1349 662-1358 662-1359 662-1362 662-1364 662-1366 662-1368 662-1363 662-1369
pH/mV/°C-meters, tafelmodel, inoLab® pH 7110/7310
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Hoogwaardige instrumenten met geavanceerde meettechnologie bieden functies, zoals automatische AutoRead, CMC (Continuous Measurement Control) en QSC (Quality Sensor Control), waardoor metingen gemakkelijker en betrouwbaarder zijn.
inoLab® 7110: Nauwkeurige metingen
De inoLab® 7110-reeks is uitermate geschikt voor routinemetingen bij algemene laboratoriumtoepassingen. Of de Ph nu gemeten wordt in het milieu, chemische, farmaceutische, medische of de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, deze reeks biedt geavanceerde functies in een eenvoudig te gebruiken pakket.
- AutoRead-functie garandeert reproduceerbare resultaten
- Eenvoudige kalibratie, inclusief kalibratietimer
- Intuïtief gebruikersinterface, groot beeldscherm en toetsenbord met tastgevoelige toesten
inoLab® 7310: Compatibel met documentatie
De 7310-reeks is ontwikkeld voor alle laboratoriumtoepassingen waarbij documentatie die AQA (analytische kwaliteitsborging) en GLP (goede laboratoriumpraktijk) ondersteunt, vereist is. Deze meters bieden alle functies van de 7110-reeks met extra documentatiefuncties.
- USB-interface voor snelle gegevensoverdracht
- Volledige gegevensoverdracht in .csv-formaat
- Gegevensuitvoer via optionele geïntegreerde printer
- Eenvoudig te lezen, grafisch beeldscherm
- Gegevens optimaliseren met de CMC-functie (Continuous Measurement Control)
Bestelinformatie: Geleverd met universele voeding, standaard, cd-rom met software en USB-kabel. De toepassingssets bevatten ook sensoren.