Geleidbaarheids-/°C-meters, tafelmodel, inoLab® Cond 7110 / 7310
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 1079 EUR
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Geleidbaarheids-/°C-meters, tafelmodel, inoLab® Cond 7110 / 7310
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Hoogwaardige instrumenten met geavanceerde meettechnologie, waardoor metingen gemakkelijker en betrouwbaarder dan ooit zijn.
inoLab® Cond 7110: Nauwkeurige metingen
De inoLab® 7110-reeks is uitermate geschikt voor routinemetingen bij algemene laboratoriumtoepassingen. Of de geleidbaarheid nu gemeten wordt in het milieu, chemische, farmaceutische, medische of de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, deze reeks biedt geavanceerde functies in een eenvoudig te gebruiken pakket.
- AutoRead-functie garandeert reproduceerbare resultaten
- Eenvoudige kalibratie, inclusief kalibratietimer
-More Product Information