Natriumchloraat 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
223220010 223222500 223220051
ACRO223220010EA 70.9 EUR
ACRO223220010 ACRO223222500 ACRO223220051
Natriumchloraat 99+%, extra pure
Natriumchloraat
Formule: ClNaO₃
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 248…261 °C
Dichtheid: 2,49 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003479
CAS nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
Bereik: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Water ≤0.05 %
Titration ≥99.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Specificaties
Environmentally Preferable