Natriumchloraat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ200
1.06420.1000 1.06420.9050
1.06420.1000EA 67.4 EUR
1.06420.1000 1.06420.9050
Natriumchloraat, Supelco®
Natriumchloraat
Formule: ClNaO₃
MW: 106.44 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 260
Dichtheid: 2.498 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003479
CAS nummer: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1 II
Bereik: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670