Natriumperchloraat 98%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
342180010
342182500
342180025
ACRO342180010EA
418
EUR
ACRO342180010
ACRO342182500
ACRO342180025
Natriumperchloraat 98%, extra pure
Natriumperchloraat
Formule:
ClNaO₄ Smeltpunt: 482 °C Dichtheid: 2,4989 to 2.4999 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003480 CAS nummer: 7601-89-0 EINECS: 231-511-9 UN: 1502 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,08726 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder or crystals and/or chunks |
pH | 6.0 to 8.0 (5% in water, 25°C) |
Titration after Ion exchange | 97.5 to 102.5 % |
Insoluble matter in water | ≤0.005 % |