Natriumperchloraat, anhydrous 98,0-102,0 ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11623.22 11623.36
11623.22EA 48.9 EUR
11623.22 11623.36
Natriumperchloraat, anhydrous 98,0-102,0 ACS
Natriumperchloraat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7601-89-0 Molecular Formula: NaClO4 Formula Weight: 122.46 Physical Form: Crystalline Density: 2.50 Melting Point: 482° dec. Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00003480
Formule: ClNaO₄
MW: 122.44 g/mol
Smeltpunt: 482 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2.50
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003480
CAS nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8653