Kaliumdichromaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18722.0E
A18722.36
A18722.0EEA
187
EUR
A18722.0E
A18722.36
Kaliumdichromaat ≥99%
Kaliumdichromaat
Purity: 99%
CAS No.: 7778-50-9
Molecular Formula: Cr2K2O7
Formula Weight: 294.18
Odour: Odourless
Melting Point: 398°
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00011367
Formule:
K₂Cr₂O₇ MW: 294.18 g/mol Kookpunt: 500 Smeltpunt: 398 Dichtheid: 2.676 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011367 CAS nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II Bereik: 01-2119454792-32 Merck Index: 12,07790 |