Kaliumdichromaat, EMSURE® ACS, ISO for analysis (max. 0.01 ppm Hg), Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04865.0500EA 269 EUR
1.04865.0500
Kaliumdichromaat, EMSURE® ACS, ISO for analysis (max. 0.01 ppm Hg), Supelco®
Kaliumdichromaat
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294,18 g/mol
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 398 °C
Dichtheid: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011367
CAS nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
Bereik: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Order Now
Specification Test Results
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials