Kaliumdichromaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7953.1 7953.2 7953.3
ROTH7953.1EA 0 EUR
ROTH7953.1 ROTH7953.2 ROTH7953.3
Kaliumdichromaat
Kaliumdichromaat
Formule: K₂Cr₂O₇
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 398 °C
Dichtheid: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011367
CAS nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Bereik: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790