VWR® All-In-One, Stoelen, Alu
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
132-0746EA 393 EUR
132-0746 132-0745 132-0743 132-0744
VWR® All-In-One, Stoelen, Alu
Stoelen
De VWR® All-In-One Alu is de upgrade van de Collection All-In-One, alle stoelen zijn ontworpen met een 5-teens onderstel van gepolijst aluminium. De zithoogte kan individueel worden ingesteld afhankelijk van de zitgewoonten, activiteiten en gebruiker. Tevens kan de hoek van de zitting worden ingesteld tot 5°. De stoel ondersteunt het actief zitten door het bekken in verticale stand te houden, waardoor de ruggengraat zijn natuurlijke S-vorm behoudt.
  • SoftTouch polyurethaanschuim, bestand tegen agressieve vloeistoffen, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
  • De ondersteunende rugleuning voor 'dynamisch zitten' volgt alle bewegingen en blijft in contact met uw rug
  • Hoogte verstelbaar met gasveer
  • Ergonomisch vormgegeven rugleuning voor ideale ondersteuning van de rug
Glijders: de glijders zijn van slijtvast kunststof, ze hebben een groot oppervlak en bieden een grote mate van stabiliteit.
Zwenkwielen: dubbele zwenkwielen met op belasting reagerende remmen. Alle stoelen worden standaard geleverd met zachte zwenkwielen voor harde vloeren. Harde zwenkwielen voor zachte vloeren zijn ook leverbaar als optie.
Stop&Go-technologie: voor uw eigen veiligheid kunnen stoelen waarvan de zitting hoger is dan 650 mm, niet worden verplaatst terwijl ze in gebruik zijn. Met de innovatieve Stop&Go zwenkwielen zijn deze stoelen alleen mobiel wanneer er niemand op zit.
Certificaten: Labstoelen conform veiligheidsniveau S2, conform GMP.