Kaliumchromaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04952.0250 1.04952.1000
1.04952.0250EA 157 EUR
1.04952.0250 1.04952.1000
Kaliumchromaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Kaliumchromaat
Formule: K₂CrO₄
MW: 194.19 g/mol
Kookpunt: 1000
Smeltpunt: 985
Dichtheid: 2.73 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011368
CAS nummer: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07784
Order Now
Specification Test Results
Solubility 637 g/l (20 °C)
Melting Point 985 °C
Molar Mass 194.19 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Boiling Point 1000 °C
Density 2.73 g/cm3 (18 °C)
pH 9.0 - 9.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials