Kaliumchromaat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
26774.236EA
113
EUR
26774.236
26774.293
Kaliumchromaat 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Kaliumchromaat
Formule:
K₂CrO₄ MW: 194.19 g/mol Kookpunt: 1000 Smeltpunt: 985 Dichtheid: 2.73 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011368 CAS nummer: 7789-00-6 EINECS: 232-140-5 UN: 3087 ADR: 5.1 (6.1) III Merck Index: 12,07784 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99.5 % |
pH (20°C; 5 %) | 8.6 - 9.8 |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 15 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.03 % |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |