Natriumchromaat, anhydrous 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
377870250 377871000 377875000
ACRO377870250EA 24.1 EUR
ACRO377870250 ACRO377871000 ACRO377875000
Natriumchromaat, anhydrous 98+%
Natriumchromaat
Formule: CrNa₂O₄
Smeltpunt: 792 °C
Dichtheid: 2,698 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003484
CAS nummer: 7775-11-3
EINECS: 231-889-5
UN: 3290
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08745
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥98.0 %